Print…
2-Iodo-1-phenylethane ≥98.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 2-Phenylethyl iodide, (2-Iodoethyl)benzene
Estabilização: Stabilised with copper chip
I0521-5G I0521-1G
TCIAI0521-5GEA 53 EUR
TCIAI0521-5G TCIAI0521-1G
2-Iodo-1-phenylethane ≥98.0% (por GC) estabilizada
2-Iodo-1-phenylethane
Fórmula: C₆H₅CH₂CH₂I
Ponto de ebulição: 123°C
Ponto de Fusão: –2 °C
Densidade: 1,6323 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00039408
Número CAS: 17376-04-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=356e91d8bb8214fdb106caceabfa1f773b05a31f&vid=356e91d8bb8214fdb106caceabfa1f773b05a31f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %