Print…
15-Crown-5 (1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane, lead ionophore V) ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 15-Crown-5, 1,4,7,10,13-Pentaoxacyclopentadecane
C0859-25ML C0859-5ML
TCIAC0859-25MLEA 220 EUR
TCIAC0859-25ML TCIAC0859-5ML
15-Crown-5 (1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane, lead ionophore V) ≥97.0% (por GC)
15-Crown-5 (1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane, lead ionophore V)
Fórmula: C₁₀H₂₀O₅
Peso Molecular: 220.27 g/mol
Ponto de ebulição: 116°C
Ponto de Fusão: –20°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005110
Número CAS: 33100-27-5
EINECS: 251-379-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d46a493e3eb674a72986b6edb831d85d10973cc&vid=3d46a493e3eb674a72986b6edb831d85d10973cc&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %