Print…
Dibutyl sulphide ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Dibutylsulphide, Butyl sulphide, n-Butyl sulphide
B0740-25ML B0740-500ML
TCIAB0740-25MLEA 17 EUR
TCIAB0740-25ML TCIAB0740-500ML
Dibutyl sulphide ≥98.0% (por GC)
Dibutyl sulphide
Fórmula: C₈H₁₈S
Ponto de ebulição: 189 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –80 °C
Densidade: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 76°C
Número MDL : MFCD00009468
Número CAS: 544-40-1
EINECS: 208-870-5
ADR: 9,
Merck Index: 14,01590
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=192c9a91fb2dda4423d6e8e29325975b39103e85&vid=192c9a91fb2dda4423d6e8e29325975b39103e85&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %