Print…
Sulfato de cálcio, Drierite™ 6 mesh para secagem
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Calcium sulphate (anhydrous) anhydrite, Gypsum
43057.P2 43057.TD 43057.XA
43057.P2EA 0 EUR
43057.P2 43057.TD 43057.XA
Sulfato de cálcio, Drierite™ 6 mesh para secagem
Sulfato de cálcio
CAS No.: 7778-18-9 Physical Form: Granular, -6 Mesh Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless Merck Reference: 14,1706 MDL No.: MFCD00010912
Fórmula: CaO₄S
Peso Molecular: 136.14 g/mol
Ponto de Fusão: 1350
Densidade: 2.964 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010912
Número CAS: 7778-18-9
EINECS: 231-900-3
Merck Index: 14,1706