Print…
Sulfato de cálcio, Drierite™ 6 mm (4 mesh) para secagem
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Calcium sulphate (anhydrous) anhydrite, Gypsum
43056.TD 43056.XA
43056.TDEA 36.6 EUR
43056.TD 43056.XA
Sulfato de cálcio, Drierite™ 6 mm (4 mesh) para secagem
Sulfato de cálcio
CAS No.: 7778-18-9 Physical Form: Granular, -4+6 Mesh Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless Merck Reference: 14,1706 MDL No.: MFCD00010912
Fórmula: CaO₄S
Peso Molecular: 136.14 g/mol
Ponto de Fusão: 1350
Densidade: 2.964 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010912
Número CAS: 7778-18-9
EINECS: 231-900-3
Merck Index: 14,1706