Print…
Sulfato de cálcio, Drierite™ 20-40 mesh para secagem, sem indicador
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
219070023 219074540
ACRO219070023EA 177 EUR
ACRO219070023 ACRO219074540
Sulfato de cálcio, Drierite™ 20-40 mesh para secagem, sem indicador
Sulfato de cálcio
Fórmula: CaO₄S
Ponto de Fusão: 1450 °C
Densidade: 2,964 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010912
Número CAS: 7778-18-9
EINECS: 231-900-3
Merck Index: 13,01711
Encomendar
Appearance White to off-white Irregular granules
Water ≤0.3 %
Particle size 20 to 40 mesh
Composition ≥99.5 % (CaSO4) Typical