Print…
Sulfato de cálcio, Drierite™ 10-20 mesh, sem indicador
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
219060020 219065000 219060100
ACRO219060020EA 109 EUR
ACRO219060020 ACRO219065000 ACRO219060100
Sulfato de cálcio, Drierite™ 10-20 mesh, sem indicador
Sulfato de cálcio
Fórmula: CaO₄S
Ponto de Fusão: 1450 °C
Densidade: 2,964 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010912
Número CAS: 7778-18-9
EINECS: 231-900-3
Merck Index: 13,01711
Encomendar
Appearance White to off-white Irregular granules
Water ≤0.3 %
Particle size 10 to 20 mesh
Composition ≥99.5 % (CaSO4) Typical