Print…
Sulfato de cálcio, Drierite™ 8 mesh for drying, sem indicador
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Calcium sulphate (anhydrous) anhydrite, Gypsum
219050020 219055000 219050100
ACRO219050020EA 125 EUR
ACRO219050020 ACRO219055000 ACRO219050100
Sulfato de cálcio, Drierite™ 8 mesh for drying, sem indicador
Sulfato de cálcio
Fórmula: CaO₄S
Peso Molecular: 136.14 g/mol
Ponto de Fusão: 1450 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010912
Número CAS: 7778-18-9
EINECS: 231-900-3
Merck Index: 13,01711
Encomendar
Appearance White to off-white Irregular granules
Water ≤0.3 %
Particle size 8 mesh
Composition ≥99.5 % (CaSO4) Typical