Sulfato de cálcio, Drierite™ 4 mesh, sem indicador
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
219030020
219035000
219030100
ACRO219030020EA
204
EUR
ACRO219030020
ACRO219035000
ACRO219030100
Sulfato de cálcio, Drierite™ 4 mesh, sem indicador
Sulfato de cálcio
Fórmula:
CaO₄S Ponto de Fusão: 1450 °C Densidade: 2,964 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010912 Número CAS: 7778-18-9 EINECS: 231-900-3 Merck Index: 13,01711 |
Appearance | White to greyish-white Irregular granules |
Water | ≤0.3 % |
Particle size | 4 mesh |
Composition | ≥99.5 % (CaSO4) Typical |