Print…
Sodium-1-decanesulphonate ≥98.0% (por análise titulométrica) para cromatografia de par iônico
Fornecedor: TCI
I0348-25G I0348-5G
TCIAI0348-25GEA 124 EUR
TCIAI0348-25G TCIAI0348-5G
Sodium-1-decanesulphonate ≥98.0% (por análise titulométrica) para cromatografia de par iônico
Sodium-1-decanesulphonate
Fórmula: C₁₀H₂₁NaO₃S
Ponto de Fusão: > 300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007526
Número CAS: 13419-61-9
EINECS: 236-525-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e693f9752dbb02932ec1fb51c73644095ce94387&vid=4fa29a49b6f90148ae955b8f5b2cdd2e21f76be3&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Absorbance (210nm) max. 1.000
Absorbance (230nm) max. 0.300
Absorbance (254nm) max. 0.130