Print…
(1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexane ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
C1447-25G C1447-5G
TCIAC1447-25GEA 354 EUR
TCIAC1447-25G TCIAC1447-5G
(1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexane ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
(1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexane
Fórmula: C₆H₁₄N₂
Ponto de ebulição: 78°C
Ponto de Fusão: 14…15 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00062985
Número CAS: 20439-47-8
UN: 3259
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab3c1377949393f2b6e0a4767e82b25333ac8227&vid=ab3c1377949393f2b6e0a4767e82b25333ac8227&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %