Print…
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl alcohol ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (Perfluorophenyl)methanol, (2,3,4,5,6-Pentafluorophenyl)methanol
P0849-25G P0849-5G
TCIAP0849-25GEA 143 EUR
TCIAP0849-25G TCIAP0849-5G
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl alcohol ≥96.0% (por GC)
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₃F₅O
Ponto de ebulição: 182°C
Ponto de Fusão: 30…32 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004602
Número CAS: 440-60-8
EINECS: 207-126-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c12a78eb1d612a0e173c41959152f3243970d61&vid=8c12a78eb1d612a0e173c41959152f3243970d61&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %