Print…
Hexafluoroglutaric anhydride ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3,3,4,4,5,5-Hexafluorodihydro-2H-pyran-2,6(3H)-dione
H0745-25G H0745-5G
TCIAH0745-25GEA 196 EUR
TCIAH0745-25G TCIAH0745-5G
Hexafluoroglutaric anhydride ≥97.0% (por análise titulométrica)
Hexafluoroglutaric anhydride
Fórmula: C₅F₆O₃
Ponto de ebulição: 72°C
Densidade: 1,65
Número MDL : MFCD00006680
Número CAS: 376-68-1
EINECS: 206-811-8
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f18321cb0f8944d817ae86b487e3e8730cd44d9&vid=2f18321cb0f8944d817ae86b487e3e8730cd44d9&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Morpholine Method) min. 97.0 %