Print…
Ácido 5-sulfosalicílico dihidratado ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação) para pesquisa bioquímica
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Hydroxy-5-sulphobenzoic acid dihydrate
S0830-5G S0830-25G
TCIAS0830-5GEA 16 EUR
TCIAS0830-5G TCIAS0830-25G
Ácido 5-sulfosalicílico dihidratado ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação) para pesquisa bioquímica
5-Sulphosalicylic acid dihydrate
Fórmula: HO₃SC₆H₃-2-(OH)CO₂H·2H₂O
Peso Molecular: 254.22 g/mol
Ponto de Fusão: 113°C
Ponto de Inflamação: 150
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149540
Número CAS: 5965-83-3
EINECS: 202-555-6
Merck Index: 14,08964
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7bbb92f5f3dd496ec3e92811bf21e76905eb29d8&vid=16960336942131c0215190e82428597dff086160&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Protein precipitation test to pass test