Print…
Homovanillic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acetic acid, (4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acetic acid
H0339-1G H0339-25G H0339-5G
TCIAH0339-1GEA 31 EUR
TCIAH0339-1G TCIAH0339-25G TCIAH0339-5G
Homovanillic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Homovanillic acid
Fórmula: (C₆H₃(OH)(OCH₃))CH₂COOH
Peso Molecular: 182.18 g/mol
Ponto de ebulição: 339
Ponto de Fusão: 145
Número MDL : MFCD00004350
Número CAS: 306-08-1
EINECS: 206-176-7
Merck Index: 14,04740
Encomendar
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 141.0 to 144.0 deg-C