Print…
1-Chloro-3,3-dimethylbutanone ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-Chloropinacolone
C1335-25ML C1335-500ML
TCIAC1335-25MLEA 24 EUR
TCIAC1335-25ML TCIAC1335-500ML
1-Chloro-3,3-dimethylbutanone ≥97.0% (por GC)
1-Chloro-3,3-dimethylbutanone
Fórmula: C₆H₁₁ClO
Peso Molecular: 134.61 g/mol
Ponto de ebulição: 173°C
Ponto de Fusão: -12.6
Ponto de Inflamação: 67°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00035688
Número CAS: 13547-70-1
EINECS: 236-920-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=54a69e6ab75a5a124ac0f1126628217bddb46d51&vid=54a69e6ab75a5a124ac0f1126628217bddb46d51&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %