Print…
1-Bromo-2-ethylbutane ≥97.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-(Bromomethyl)pentane
Estabilização: Estabilizado com lasca de cobre
B1905-25G B1905-5G
TCIAB1905-25GEA 99 EUR
TCIAB1905-25G TCIAB1905-5G
1-Bromo-2-ethylbutane ≥97.0% (por GC) estabilizada
1-Bromo-2-ethylbutane
Fórmula: C₆H₁₃Br
Peso Molecular: 165.07 g/mol
Ponto de ebulição: 145°C
Ponto de Inflamação: 36°C
Número MDL : MFCD00000219
Número CAS: 3814-34-4
EINECS: 223-302-6
UN: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7ea9a3c9b3bd08d7fdc1019be3e84d0a83136aa&vid=a7ea9a3c9b3bd08d7fdc1019be3e84d0a83136aa&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %