Print…
3-Nitrophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fornecedor: TCI
Atenção
N0563-25G N0563-5G
TCIAN0563-25GEA 179 EUR
TCIAN0563-25G TCIAN0563-5G
3-Nitrophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
3-Nitrophenylboronic acid
Fórmula: C₆H₆BNO₄
Ponto de Fusão: 290…291 °C
Número MDL : MFCD00007193
Número CAS: 13331-27-6
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 112.0 %