Print…
3a,4,7,7a-Tetrahidro-4,7-metanoindeno ≥97.0% (por GC) estabilizado precursor de ciclopentadieno
Fornecedor: TCI
Perigo
Estabilização: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
D0443-25ML D0443-500ML
TCIAD0443-25MLEA 16 EUR
TCIAD0443-25ML TCIAD0443-500ML
3a,4,7,7a-Tetrahidro-4,7-metanoindeno ≥97.0% (por GC) estabilizado precursor de ciclopentadieno
3a,4,7,7a-Tetrahidro-4,7-metanoindeno
Fórmula: C₁₀H₁₂
Ponto de ebulição: 170 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 12…34 °C
Densidade: 0,982 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 44°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00078246
Número CAS: 77-73-6
EINECS: 201-052-9
UN: 2048
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02767
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75b9a153d250ae1b6cfce6ba632ba1bc109959eb&vid=42a1d5290aaa7b2464f1bcdfb64319072bacc302&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %