Print…
Piperazina, anidro ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
P0446-25G P0446-500G
TCIAP0446-25GEA 22 EUR
TCIAP0446-25G TCIAP0446-500G
Piperazina, anidro ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Piperazina
Fórmula: C₄H₁₀N₂
Ponto de ebulição: 146 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 44…46 °C
Densidade: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 65 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005953
Número CAS: 110-85-0
EINECS: 203-808-3
UN: 2579
ADR: 8,III
Merck Index: 14,07464
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e7121c109cda0e28fd9eee6f3fdee46138495a2b&vid=50e812a0b33534f9769755db89d93fca83150945&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency