Print…
Decahidronaftaleno cis- and trans- mixture 97,0 GC_ASSAY_METHOD
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Decalin, Bicyclo[4.4.0]decane, Decahydronaphthalene
D0008-25ML D0008-500ML
TCIAD0008-25MLEA 16 EUR
TCIAD0008-25ML TCIAD0008-500ML
Decahidronaftaleno cis- and trans- mixture 97,0 GC_ASSAY_METHOD
Decahydronaphthalene (mixture of cis and trans isomers)
Fórmula: C₁₀H₁₈
Peso Molecular: 138.25 g/mol
Ponto de ebulição: 190°C
Ponto de Fusão: -40
Ponto de Inflamação: 58°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004130
Número CAS: 91-17-8
EINECS: 202-046-9
UN: 1147
ADR: 3 III
Merck Index: 14,02846
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f7927ced740ad2c72d6890aa124590e5b6d04604&vid=e8c1815299f61ac410590c9a54b1c9f1c1a25b9f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 % (total of isomer)