Print…
Hidrogenosulfato de tetrabutilamônio ≥98.0% (por análise titulométrica) para cromatografia de par iônico
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Tetrabutylammonium bisulphate, Tetrabutylammonium hydrogensulphate
I0368-100G I0368-25G
TCIAI0368-100GEA 152 EUR
TCIAI0368-100G TCIAI0368-25G
Hidrogenosulfato de tetrabutilamônio ≥98.0% (por análise titulométrica) para cromatografia de par iônico
Hidrogenosulfato de tetrabutilamónio
Fórmula: (C₄H₉)₄NHSO₄
Peso Molecular: 339.54 g/mol
Número MDL : MFCD00011637
Número CAS: 32503-27-8
EINECS: 251-068-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=09ec5971b48da62139ba72086ec931c20016937c&vid=567e3a78d088b67fac9f96e837082a10f3e29efa&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 170.0 to 175.0 deg-C
Absorbance (210nm) max. 0.500
Absorbance (230nm) max. 0.150