Print…
3-(Propylthio)propene ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
A1061-25ML A1061-5ML
TCIAA1061-25MLEA 273 EUR
TCIAA1061-25ML TCIAA1061-5ML
3-(Propylthio)propene ≥97.0% (por GC)
3-(Propylthio)propene
Fórmula: C₆H₁₂S
Ponto de ebulição: 140°C
Densidade: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00015220
Número CAS: 27817-67-0
EINECS: 248-673-1
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cea40cf6635bd96f8d4442c4c9d896125a767602&vid=cea40cf6635bd96f8d4442c4c9d896125a767602&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %