Tetrabutylammonium hydroxide 40% em água
Fornecedor: TCI
|
Perigo
|
T1685-500G
T1685-25G
T1685-100G
TCIAT1685-500GEA
260
EUR
TCIAT1685-500G
TCIAT1685-25G
TCIAT1685-100G
Tetrabutylammonium hydroxide 40% em água
Tetrabutylammonium hydroxide
Fórmula:
C₁₆H₃₇NO Peso Molecular: 259.48 g/mol Ponto de Fusão: 29.85 Densidade: 0.968 Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00009425 Número CAS: 2052-49-5 EINECS: 218-147-6 UN: 3267 ADR: 8 II |
|
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Concentration (Neutralization titration) | 39.5 to 44.5 w/w% |