Print…
Cresol
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Hydroxy(methyl)benzene, Hydroxytoluene, Methylphenol
C0412-25G C0412-500G
TCIAC0412-25GEA 16 EUR
TCIAC0412-25G TCIAC0412-500G
Cresol
Cresol
Fórmula: C₇H₈O
Ponto de ebulição: 192°C
Densidade: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 81°C
Número MDL : MFCD00151099
Número CAS: 1319-77-3
EINECS: 215-293-2
UN: 2022
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,02579
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d3c0123545f1c38fc298abd2efe9e7da23f46ffb&vid=d3c0123545f1c38fc298abd2efe9e7da23f46ffb&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
m-Cresol 50.0 to 60.0 %
p-Cresol 25.0 to 35.0 %