Print…
Isoeugenol mistura cis- e trans- ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Propenylguaiacol, 4-Hydroxy-3-methoxy-1-propenylbenzene, 2-Methoxy-4-(prop-1-en-1-yl)phenol
I0132-25G I0132-500G
TCIAI0132-25GEA 27 EUR
TCIAI0132-25G TCIAI0132-500G
Isoeugenol mistura cis- e trans- ≥97.0% (por GC)
Isoeugenol
Fórmula: C₁₀H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 266 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –10 °C
Densidade: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 134°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009285
Número CAS: 97-54-1
EINECS: 202-590-7
Merck Index: 14,05171
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f50afb99fb51c121de84ef3b598d32ee1a3fe71&vid=e63646e8e7bb6520054730f1f1b6e2412fddf927&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomer)