Print…
2-Fenoxietanol 98,5 GC_ASSAY_METHOD Biochemical Research
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: ω-Hydroxyphenetole, β-Hydroxyphenetole, Phenyl cellosolve, Phenoxyethanol, Ethylene glycol monophenyl ether
P1953-25G P1953-5G
TCIAP1953-25GEA 26 EUR
TCIAP1953-25G TCIAP1953-5G
2-Fenoxietanol 98,5 GC_ASSAY_METHOD Biochemical Research
2-Fenoxietanol
Fórmula: C₆H₅OCH₂CH₂OH
Peso Molecular: 138.17 g/mol
Ponto de ebulição: 237°C
Ponto de Fusão: 13
Ponto de Inflamação: 127°C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002857
Número CAS: 122-99-6
EINECS: 204-589-7
Merck Index: 14,07257
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=edcdaa94999c3ec8e43c85749e3dec570a8bb1df&vid=abd0e27e965c30e9df80e4f69022d8eaf8c16347&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.5 %
Refractive index n20/D 1.5360 to 1.5400
Protein impurity test (SDS-PAGE) to pass test