Print…
BIS-TRIS ≥99.0% (por HPLC, análise de titulação) componente tampão de Good para pesquisa biológica
Fornecedor: TCI
Atenção
B1493-25G B1493-250G
TCIAB1493-25GEA 53 EUR
TCIAB1493-25G TCIAB1493-250G
BIS-TRIS ≥99.0% (por HPLC, análise de titulação) componente tampão de Good para pesquisa biológica
BIS-TRIS
Fórmula: C₈H₁₉NO₅
Ponto de Fusão: 102…103 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002853
Número CAS: 6976-37-0
EINECS: 230-237-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e5710ee8a0f9097cc0827c0ff6d348e06a2c2cad&vid=21a75656b758f3a9099d52aa294486ad5450e1a4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Absorbance max. 0.15 (1mol/L、H2O、280 nm)
Solubility in Water almost transparency