Print…
(Diethylamino)sulphur trifluoride ≥90.0% (por análise titulométrica) reagente fluorante
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: DAST
D1868-25G D1868-5G D1868-100G
TCIAD1868-25GEA 203 EUR
TCIAD1868-25G TCIAD1868-5G TCIAD1868-100G
(Diethylamino)sulphur trifluoride ≥90.0% (por análise titulométrica) reagente fluorante
(Diethylamino)sulphur trifluoride
Fórmula: C₄H₁₀F₃NS
Ponto de ebulição: 32°C
Densidade: 1,316 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 23°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000363
Número CAS: 38078-09-0
EINECS: 253-771-2
UN: 2920
ADR: 8,I
Merck Index: 14,03113
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=737a3e9c46a9b7700506ffb85507f5a9ce580688&vid=1c62c53315e994822507ea8b5083dc4c9150a9be&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Yellow to Orange clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 90.0 %