Print…
6-Fluoroveratraldehyde ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Fluoro-4,5-dimethoxybenzaldehyde, 4,5-Dimethoxy-2-fluorobenzaldehyde, 3,4-Dimethoxy-6-fluorobenzaldehyde
F0441-5G F0441-1G
TCIAF0441-5GEA 116 EUR
TCIAF0441-5G TCIAF0441-1G
6-Fluoroveratraldehyde ≥98.0% (por GC)
6-Fluoroveratraldehyde
Fórmula: C₉H₉FO₃
Número MDL : MFCD00061108
Número CAS: 71924-62-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e9cbe6a28ad8f9f16f2d09913e46f68a370f7cf&vid=2e9cbe6a28ad8f9f16f2d09913e46f68a370f7cf&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 101.0 deg-C