Print…
Dissulfirame ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Dissulfureto de tetraetiltiurama
B0479-25G B0479-500G
TCIAB0479-25GEA 17 EUR
TCIAB0479-25G TCIAB0479-500G
Dissulfirame ≥97.0% (por análise titulométrica)
Dissulfirame
Fórmula: C₁₀H₂₀N₂S₄
Ponto de ebulição: 369 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 70 °C
Densidade: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00009048
Número CAS: 97-77-8
EINECS: 202-607-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,03364
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b58b436e004291aceefd763b0cd9a00f5b908ac&vid=8b58b436e004291aceefd763b0cd9a00f5b908ac&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C