Print…
3-Cyclohexylpropionic acid 99,0 GC, T
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Cyclohexylpropanoic acid, 3-Cyclohexylpropionic Acid
C0484-25G C0484-500G C0484-100G
TCIAC0484-25GEA 30 EUR
TCIAC0484-25G TCIAC0484-500G TCIAC0484-100G
3-Cyclohexylpropionic acid 99,0 GC, T
3-Cyclohexylpropionic acid
Fórmula: C₉H₁₆O₂
Peso Molecular: 156.22 g/mol
Ponto de ebulição: 268°C
Ponto de Inflamação: 130°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001527
Número CAS: 701-97-3
EINECS: 211-861-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=49cf9595222d0426772adc65a827ad9ca65f3a2b&vid=49cf9595222d0426772adc65a827ad9ca65f3a2b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorles to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %