Print…
(2-Cyanoethyl)triethoxysilane ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Triethoxy(2-cyanoethyl)silane, 3-(Triethoxysilyl)propiononitrile, 3-(Triethoxysilyl)propionitrile
C1259-25ML C1259-250ML
TCIAC1259-25MLEA 27 EUR
TCIAC1259-25ML TCIAC1259-250ML
(2-Cyanoethyl)triethoxysilane ≥98.0% (por GC)
(2-Cyanoethyl)triethoxysilane
Fórmula: NCCH₂CH₂Si(OCH₂CH₃)₃
Peso Molecular: 217.34 g/mol
Ponto de ebulição: 137°C
Ponto de Inflamação: 86°C
Número MDL : MFCD00019851
Número CAS: 919-31-3
EINECS: 213-050-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a413f2d248aeaed6771d021f47938fae0c57cde9&vid=a413f2d248aeaed6771d021f47938fae0c57cde9&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %