Print…
Bronopol ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2-Bromo-2-nitropropano-1,3-diol
B1247-25G B1247-500G B1247-100G
TCIAB1247-25GEA 23 EUR
TCIAB1247-25G TCIAB1247-500G TCIAB1247-100G
Bronopol ≥98.0% (por análise titulométrica)
Bronopol
Fórmula: HOCH₂BrC(NO₂)CH₂OH
Ponto de ebulição: 388 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 130…133 °C
Densidade: 1,91 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007390
Número CAS: 52-51-7
EINECS: 200-143-0
UN: 3241
ADR: 4.1,III
Merck Index: 14,01447
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8974c292739dfbaa734477c6902f128f8fbc41fb&vid=8974c292739dfbaa734477c6902f128f8fbc41fb&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 130.0 to 133.0 deg-C