Print…
Ácido 2-formilfenilborónico (contains varying amounts of Anhydride)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Formylbenzeneboronic acid, (2-Formylphenyl)metaboric acid, 2-Boronobenzaldehyde, (2-Formylphenyl)boronic acid, Dihydroxy(2-formylphenyl)borane
B1873-1G B1873-5G
TCIAB1873-1GEA 23 EUR
TCIAB1873-1G TCIAB1873-5G
Ácido 2-formilfenilborónico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido 2-formilfenilborónico
Fórmula: C₇H₇BO₃
Número MDL : MFCD00151822
Número CAS: 40138-16-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=649ecf40736eb81e6741da4f00d3e69da2fae48e&vid=649ecf40736eb81e6741da4f00d3e69da2fae48e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 114.0 %