Print…
Incubadora refrigerada com tecnologia Peltier, convecção forçada, série KT
Fornecedor: Binder
9020-0289 9020-0313 9020-0311
390-0930EA 7495 EUR
390-0930 390-0929 390-0928
Incubadora refrigerada com tecnologia Peltier, convecção forçada, série KT
Incubadoras Incubadoras Refrigeradas
Esta incubadora refrigerada eficiente do ponto de vista energético foi concebida para utilização na gama de temperaturas entre +4 a 100 °C. Inclui um sistema de refrigeração Peltier para arrefecimento de controlo aperfeiçoado até 4 °C, em conjunto com um potente aquecimento convencional. A unidade dispõe de um interior de aço inoxidável fácil de limpar e porta interior de segurança em vidro. O KT 115 é ideal para utilização em microbiologia, na genética, zoologia, indústria alimentar e de bebidas, medicina, medicina forense e nas indústrias farmacêutica e cosmética. Porta USB para leitura deMais informação do produto
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Modelo KT 170 KT 115 KT 53
Environmentally Preferable
Flutuação da temperatura (tempo) ±0,1 °C @ 37 °C ±0,1 a 37 °C ±0,1 a 37 °C
Variação de temperatura (espacial) ±0,4 °C @ 37 °C ±0,3 °C @ 37 °C ±0,2 °C @ 37 °C
Gama de temperaturas +4…100 °C +4…100 °C +4…100 °C
Capacidade 163 L 102 L 52 L
Tipo de convecção Convecção natural Elementos Peltier e aquecimento convencional Elementos Peltier e aquecimento convencional
Consumo de energia nominal 800 W 700 W 1100 W
Peso 110 kg 88 kg 65 kg
Série de prateleiras (máx.) 2 (10) 2 (6) 2 (5)
Carga máx. por prateleira 30 kg 30 kg 15 kg
L×P×A internas 600×355×765 mm 600×355×480 mm 400×334×400 mm
L×P×A e×teriores 860×655×1025 mm 860×720×715 mm 660×693×632 mm