Print…
Medidor multiparamétrico (pH/mV/condutividade/iões), de bancada, SevenExcellence™, S470/S475
Fornecedor: Mettler - Toledo
30046252 30046254 30046253 30046255
662-1487EA 3420 EUR
662-1487 662-1485 662-1484 662-1486
Medidor multiparamétrico (pH/mV/condutividade/iões), de bancada, SevenExcellence™, S470/S475
Medidores electroquímicos Medidores de pH e multi-paramétricos
These instruments with two or three channels are modularly expandable with additional measurement parameters at any time.
  • As diversas unidades e modos de condutividade, bem como as possibilidades de correção da temperatura proporcionam a máxima flexibilidade
  • Display a cores amplo e orientação intuitiva por menus em 10 idiomas
  • Conceito com método flexível para uma reprodutibilidade e segurança elevadas
  • Segurança acrescida graças à sofisticada gestão de utilizadores e Intelligent Sensor Management (ISM®)
  • Interfaces integradas (USB, RS232 e Ethernet) para intercâmbio de dados
S470: Instrumento de canal duplo profissional e intuitivo, com operação por meio de ecrã tátil, que pode lidar facilmente com as aplicações mais complexas e satisfaz os requisitos muito rigorosos dos mercados regulamentados. Adequado para medir o pH, mV e condutividade.
S475: Este instrumento de canal triplo, indicado para a medição de pH, mV, condutividade e concentrações de iões, também inclui métodos para medições incrementais de iões, que orientam o utilizador através dos passos individuais. Combina a operação por meio de ecrã tátil e o elevado desempenho de medição com um pacote de segurança completo para a obtenção de resultados seguros e de uma conformidade sólida.
Informações de encomenda: Todos os instrumentos são fornecidos com porta-elétrodos uPlace™, tampa semitransparente, instruções de funcionamento, guia rápido e de instalação, software para PC EasyDirect™ pH, declaração de conformidade e certificado de teste.
O S470 também inclui uma unidade de expansão de condutividade, uma unidade de expansão em branco e uma unidade de expansão de pH/mV.
O S475 também inclui uma unidade de expansão de pH/iões, unidade de expansão de pH/mV e uma unidade de expansão de condutividade.