Print…
Condutivímetro de bancada, SevenExcellence™, S700
Fornecedor: Mettler - Toledo
30046244 30046245 30046246
662-1475EA 3000 EUR
662-1475 662-1476 662-1477
Condutivímetro de bancada, SevenExcellence™, S700
Medidores electroquímicos Condutivímetros
Este instrumento prático e fiável é adequado para aplicações complexas e para os requisitos muito rigorosos dos mercados regulamentados, bem como para as tarefas de medição de rotina em laboratórios. Conta com diversos parâmetros de medição baseados na condutividade e também pode ser modularmente expandido em qualquer altura com parâmetros de medição adicionais.
  • Display a cores amplo, ecrã tátil fácil de usar e orientação por menus em 10 idiomas
  • Conceito com método flexível (13 métodos predefinidos e 20 métodos definidos pelo utilizador) para uma
Mais informação do produto
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Modelo S700
Environmentally Preferable
Faixa de condutividade 0,001 μS/cm - 2000 ms/cm
Resolução de condutividade 0,001 - 1 (0,001 - 999.999 μS/cm; 0,001 - 2000 mS/cm; 0,1 - 999.999 μS/m)
0,0001 - 1 (0,001 - 200 S/m; 0,001 - 200.000 mS/m)
Precisão de condutividade ±0,5%
Calibração de condutividade 1 ponto
Temperatura de referência de condutividade 20/25 °C
Resistividade - gama 0,01 - 100 MΩcm
Resistivity resolution 0,0001 - 1 (0,01 - 100 MΩcm)
0,01 - 1 (0,01 - 999999 Ωcm)
Resistividade - precisão ±0,5%
Salinidade - gama 0,01 - 80 psu, ppt
Salinidade - resolução 0,01 - 0,1
Salinidade - exactidão ±0,5%
TDS - gama 0,001 - 1000 g/l, ppt
0,001 - 999.999 mg/l, ppml
TDS - resolução 0,001 - 1
TDS - exactidão ±0,5%
Gama de temperaturas −30...+130 °C
Temperature resolution 0,1 °C
Temperature accuracy ±0,1 °C
Compensação da temperatura Linear, não linear, desligado, água pura
Registo de dados capacidade 20.000 Dados, 250 análises
Ligações Mini-DIN (condutividade + temperatura), NTC30 kΩ ou Pt1000 (entrada da temperatura exterior), entrada de sensor digital Mini-LTW, ligação do agitador Mini-DIN
Saídas USB, RS232, LAN
Ecrã Display TFT a cores
Conformidade Conformidade com as BPL e USP/EP, ABNT NBR 10547:2006, ICUMSA GS2/3-17 e GS 1/3/4/7/8-13
W×D×H 235×188×75 mm
Peso 1,12 kg