Print…
Placas magnéticas de aquecimento com agitação, série digital C-MAG HS
Fornecedor: IKA
4240203 3487002 3487003 4240400 4240402 4240403 4240200 4240202 3487000
442-0940EA 573 EUR
442-0940 442-0937 442-0938 442-0944 442-0945 442-0941 442-0943 442-0939 442-0942
Placas magnéticas de aquecimento com agitação, série digital C-MAG HS
Agitadores magnéticos e suspensos Agitadores magnéticos com aquecimento
Os agitadores magnéticos digitais compactos com placa cerâmica resistente a produtos químicos oferecem controlo preciso da temperatura. O painel de controlo elevado minimiza o contacto com derrames e facilita a leitura e o ajuste de temperatura. As unidades possuem três modos de operação: padrão, seguro e protecção do ajuste. Os agitadores dispõem de uma indicação digital do código de erro, um indicador de aquecimento para avisar o utilizador que a superfície está quente, e elevada força magnética para evitar o desacoplamento da barra agitadora.
  • O controlo por microprocessador envia informações ao motor e à placa de aquecimento, para manter uma velocidade constante e a temperatura definida
  • O sensor térmico PT1000 permite um controlo preciso da temperatura, exactidão de controlo média de ±0,5 K e apresentação do valor real da temperatura com resolução de 0,1 K com sensor
  • O circuito de segurança fixo desliga o aquecedor quando a temperatura sobe acima dos 550 °C
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Certificações: Classe de protecção IP segundo a norma DIN EN 60529: IP 21
Fornecimento: Fornecido com sensor térmico PT1000.