Print…
Fmoc-Osu (N-(9-fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide) ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Fmoc-OSu, N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide
F0239-25G F0239-5G
TCIAF0239-25GEA 88 EUR
TCIAF0239-25G TCIAF0239-5G
Fmoc-Osu (N-(9-fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide) ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fmoc-Osu (N-(9-fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide)
Fórmula: C₁₉H₁₅NO₅
Peso Molecular: 337.3 g/mol
Ponto de Fusão: 153°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00010733
Número CAS: 82911-69-1
EINECS: 433-520-5
UN: 3077
ADR: 9 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82ad097a50667c8e11a84b05ef163bd6caf0a505&vid=82ad097a50667c8e11a84b05ef163bd6caf0a505&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Butylamine Method) min. 98.0 %