Print…
Fmoc-Osu (N-(9-fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Fmoc-OSu, N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide
46920-100G-F 46920-25G-F 46920-5G-F
SIAL46920-100G-FEA 962 EUR
SIAL46920-100G-F SIAL46920-25G-F SIAL46920-5G-F
Fmoc-Osu (N-(9-fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide), Sigma-Aldrich®
Fmoc-Osu (N-(9-fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide)
Fórmula: C₁₉H₁₅NO₅
Peso Molecular: 337.3 g/mol
Número MDL : MFCD00010733
Número CAS: 82911-69-1
EINECS: 433-520-5