Fmoc-Osu (N-(9-fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide) ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Fmoc-OSu, N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide
A13143.03
A13143.06
A13143.14
A13143.03EA
24.3
EUR
A13143.03
A13143.06
A13143.14
Fmoc-Osu (N-(9-fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide) ≥98%
Fmoc-Osu (N-(9-fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide)
Purity: 98%
CAS No.: 82911-69-1
Molecular Formula: C19H15NO5
Formula Weight: 337.34
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 150-153°
Beilstein Reference: 3569540
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00010733
Fórmula:
C₁₉H₁₅NO₅ Peso Molecular: 337.3 g/mol Ponto de Fusão: 150…153 °C |
Número MDL :
MFCD00010733 Número CAS: 82911-69-1 EINECS: 433-520-5 ADR: 9 III |