Print…
Fmoc-Osu (N-(9-fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide) 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Fmoc-OSu, N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide
243100050 243100250
ACRO243100050EA 66.2 EUR
ACRO243100050 ACRO243100250
Fmoc-Osu (N-(9-fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide) 98%
Fmoc-Osu (N-(9-fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide)
Fórmula: C₁₉H₁₅NO₅
Peso Molecular: 337.3 g/mol
Ponto de Fusão: 145…153 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00010733
Número CAS: 82911-69-1
EINECS: 433-520-5
UN: 3077
ADR: 9 III
Encomendar
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 145 to 153 °C
HPLC ≥97.5 %