Print…
N-Fmoc-L-leucine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
47633-50G-F 47633-5G-F
SIAL47633-50G-FEA 101 EUR
SIAL47633-50G-F SIAL47633-5G-F
N-Fmoc-L-leucine, Sigma-Aldrich®
N-Fmoc-L-leucine
Fórmula: C₂₁H₂₃NO₄
Peso Molecular: 353.4 g/mol
Número MDL : MFCD00037133
Número CAS: 35661-60-0
EINECS: 252-662-7