Print…
N-Fmoc-L-leucine
Fornecedor: NOVABIOCHEM (PART OF CNBI)
8.52011.0100 8.52011.0025
04-12-1025-100EA 81.5 EUR
04-12-1025-100 04-12-1025-25
N-Fmoc-L-leucine
N-Fmoc-L-leucine
Fórmula: C₂₁H₂₃NO₄
Peso Molecular: 353.4 g/mol
Número MDL : MFCD00037133
Número CAS: 35661-60-0
EINECS: 252-662-7