Print…
N-Fmoc-D-leucine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Fmoc-D-Leu-OH
F0603-1G F0603-5G
TCIAF0603-1GEA 16 EUR
TCIAF0603-1G TCIAF0603-5G
N-Fmoc-D-leucine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
N-Fmoc-D-leucine
Fórmula: C₂₁H₂₃NO₄
Peso Molecular: 353.4 g/mol
Número MDL : MFCD00062957
Número CAS: 114360-54-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d45c534b679f03fa503d53d359beb347d513b5e8&vid=d45c534b679f03fa503d53d359beb347d513b5e8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 153.0 to 157.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +22.0 to +28.0 deg (C=1, DMF)