Print…
N-Fmoc-D-leucine
Fornecedor: NOVABIOCHEM (PART OF CNBI)
Sinônimos: Fmoc-D-Leu-OH
8.52145.0025 8.52145.0005
04-13-1025-25EA 472 EUR
04-13-1025-25 04-13-1025-5
N-Fmoc-D-leucine
N-Fmoc-D-leucine
Fórmula: C₂₁H₂₃NO₄
Peso Molecular: 353.4 g/mol
Número MDL : MFCD00062957
Número CAS: 114360-54-2