(S)-(-)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine 1 M em tolueno
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L14583.AC
L14583.AA
L14583.ACEA
288
EUR
L14583.AC
L14583.AA
(S)-(-)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine 1 M em tolueno
(S)-(-)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine
CAS No.: 112022-81-8
Molecular Formula: C18H20BNO
Formula Weight: 277.17
Flash Point: 4°(39°F)
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00078439
Fórmula:
C₁₈H₂₀BNO Densidade: 0,925 Ponto de Inflamação: 4 °C (39 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00078439 Número CAS: 112022-81-8 UN: 1294 ADR: 3,II |