(R)-(+)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine 1 M em tolueno
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L14582.AC
L14582.AA
L14582.ACEA
299
EUR
L14582.AC
L14582.AA
(R)-(+)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine 1 M em tolueno
(R)-(+)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine
CAS No.: 112022-83-0
Molecular Formula: C18H20BNO
Formula Weight: 277.17
Flash Point: 4°(39°F)
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00078440
Fórmula:
C₁₈H₂₀BNO Densidade: 0,925 Ponto de Inflamação: 4 °C (39 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00078440 Número CAS: 112022-83-0 UN: 1993 ADR: 3,II |