Print…
(±)-α-Lipoic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
T1395-1G T1395-5G
SIALT1395-1GEA 82.2 EUR
SIALT1395-1G SIALT1395-5G
(±)-α-Lipoic acid, Sigma-Aldrich®
(±)-α-Lipoic acid
Fórmula: C₈H₁₄O₂S₂
Número MDL : MFCD00005474
Número CAS: 1077-28-7
EINECS: 214-071-2